Learn More
Brosses pour tubes à essai avec tête en nylon
Code produit 12881954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 Paquets
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12881954 10 Paquets 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12881954 Fournisseur PINNACLE Brush Code fournisseur T664
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comporte une extrémité en forme d’héliceLes brosses pour tubes à essai Pinnacle Brush™ avec tête en nylon nettoient soigneusement les tubes à essai.
  • Avec extrémité en forme d’hélice
  • Poignée en fil d’acier galvanisé
  • Nylon remplir
Spécification
Type de produit Brosse pour tubes à essai
Matériau de la poignée Métal
Diamètre (métrique) 11.5 mm
À utiliser avec (équipement) Convient pour une utilisation avec des tubes à essai de 10 à 12 mm.
Longueur (métrique) 19 cm
Longueur (métrique) de la brosse 6 cm
Longueur (métrique) de la poignée 13 cm
Quantité 10 Paquets
Dimensions Circonférence de la brosse : 5 cm