Learn More
Fisherbrand™ Supports en mousse pour mélangeur Vortex
Code produit 11840992 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
19 microtubes
Tubes de 16 mm
Tubes de 29 mm
Nbre de positions:
4
5
19
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Nbre de positions Conditionnement
11840992 Tubes de 29 mm 4 1 pièce
11712583 Tubes de 16 mm 5 1 pièce
12365107 19 microtubes 19 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11840992
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Accueille en toute sécurité les tubes à essai et les flacons. Les supports en mousse Velp Scientifica™ sont compatibles avec les agitateurs vortex Velp Scientifica.
  • Couleur noire
  • Mousse souple pour éviter la casse
  • Disponibles en différents diamètres et capacités
Spécification
Capacité Tubes de 29 mm
Dimension du tube 29 mm
Type de produit Portoir en mousse pour tubes à essai
À utiliser avec (équipement) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4
Nbre de positions 4