Learn More
Velp Scientifica™ Tubes à essai pour unités de digestion
Code produit 11715654 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
6 pièces
À utiliser avec (équipement):
Digesteurs DK20/26, DKL 42/26 et unités de distillation UDK
Séries DK6/48 et UDK
Unité de distillation série UDK
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement À utiliser avec (équipement)
11715654 42 mm 3 pièces -
11725654 26 mm 6 pièces Digesteurs DK20/26, DKL 42/26 et unités de distillation UDK
11900114 48 mm 1 pièce Séries DK6/48 et UDK
10777925 80 mm 1 pièce Unité de distillation série UDK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11715654 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000144
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilitent l’analyse d’azote et le processus de détermination des protéines. Les tubes à essai Velp Scientifica™ pour unités de digestion s’utilisent avec les unités de digestion Kjeldahl Velp Scientifica™.
  • Pour une utilisation dans la détermination de l’azote total Kjeldahl, azote ammoniacal, azote nitrique (Devarda), TVBN, sulfites, phénols, acides volatils et cyanures
Spécification
Type de produit Tubes à essai
Capacité (métrique) 250 ml
Diamètre (métrique) externe 42 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Quantité 3 tubes