Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3, à bord perlé, épaisseur moyenne.
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Le transfert de substances et de liquides vers d'autres états d'agrégation, initiant ainsi de nouvelles réactions, est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d'appareils et d'équipements sont utilisés pour ces tâches. Les contrôles de réaction, les séries d'essais et les échantillons préliminaires sont généralement réalisés dans des tubes à essai en raison des faibles quantités de substances prélevées.
- Fabriqués en verre borosilicaté 3.3
- Avec fond rond
- Parois moyennes avec rebord
- Conformité ISO 4142
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 21 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Non |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Type de produit | Tube à essai |
| Épaisseur de paroi | 1.2 mm |