Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3, à bord perlé, épaisseur moyenne.
Code produit 17931152 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
5 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
53 ml
57 ml
Longueur (métrique):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Packungsgröße:
100 pièces
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Packungsgröße
17931152 27 ml 150 mm 18 mm 100 pièces
15852285 3 ml 75 mm 10 mm 100 pièces
17921152 5 ml 75 mm 12 mm 100 pièces
17951132 13 ml 100 mm 16 mm 100 pièces
17941132 17 ml 125 mm 16 mm 100 pièces
17901152 21 ml 150 mm 16 mm 100 pièces
17961122 21 ml 160 mm 16 mm 100 pièces
17911152 53 ml 150 mm 24 mm 50 pièces
17971122 57 ml 150 mm 25 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17931152
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Les tubes de test à fond rond sont des verres de laboratoire cylindriques universels qui sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les prétraitements ou le stockage de petites quantités de liquide.
Le transfert de substances et de liquides vers d'autres états d'agrégation, initiant ainsi de nouvelles réactions, est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d'appareils et d'équipements sont utilisés pour ces tâches. Les contrôles de réaction, les séries d'essais et les échantillons préliminaires sont généralement réalisés dans des tubes à essai en raison des faibles quantités de substances prélevées.
  • Fabriqués en verre borosilicaté 3.3
  • Avec fond rond
  • Parois moyennes avec rebord
  • Conformité ISO 4142
Spezifikation
Capacité (métrique) 27 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 18 mm
Type de produit Tube à essai
Épaisseur de paroi 1.2 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.