Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, Without Rim, Medium Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
Marque: Fisherbrand™
42.17 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21749" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.62900kg
Description
- Caractéristiques : parois moyennes sans rebord
- Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
- Conformité : ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
125 mm | |
100 paquet | |
16 mm |
17 mL | |
Verre borosilicaté | |
Non | |
1.2 mm |