Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’analyse, verre borosilicate 3.3, sans rebord, à paroi moyenne
Code produit 17901142 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
12 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
32 ml
34 ml
53 ml
57 ml
112 ml
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
Unit Size:
100 pièces
50 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Unit Size
17901142 12 ml 130 mm 14 mm 100 pièces
17981142 5 ml 75 mm 12 mm 100 pièces
17991122 13 ml 100 mm 16 mm 100 pièces
15822295 17 ml 125 mm 16 mm 100 pièces
17951122 17 ml 130 mm 16 mm 100 pièces
15802285 21 ml 150 mm 16 mm 100 pièces
17931122 21 ml 160 mm 16 mm 100 pièces
17961132 27 ml 150 mm 18 mm 100 pièces
17921142 32 ml 180 mm 18 mm 100 pièces
17941122 34 ml 150 mm 20 mm 100 pièces
17941152 53 ml 150 mm 24 mm 50 pièces
17931142 57 ml 150 mm 25 mm 50 pièces
17911142 112 ml 200 mm 30 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Product Code. 17901142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.50€
    25.68€ / 100 pièces
    Économisez 13.82€
    34% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les tubes de test à fond rond sont des verres de laboratoire cylindriques universels qui sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les prétraitements ou le stockage de petites quantités de liquide.
Transférer des substances et des liquides dans d'autres états d'agrégation et ainsi initier d'autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d'appareils et d'équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries de tests et les échantillons préliminaires sont généralement réalisés dans des tubes à essai en raison des faibles quantités de substance prélevées.
  • Fabriqué en verre borosilicate 3.3
  • Parois moyennes
  • Sans rebord
  • Avec fond rond
  • Conformité ISO 4142
Specifica
Capacité (métrique) 12 ml
Longueur (métrique) 130 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 14 mm
Type de produit Tube à essai
Épaisseur de paroi 1.0 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.