Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’analyse, verre borosilicate 3.3, sans rebord, à paroi moyenne
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Transférer des substances et des liquides dans d'autres états d'agrégation et ainsi initier d'autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d'appareils et d'équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries de tests et les échantillons préliminaires sont généralement réalisés dans des tubes à essai en raison des faibles quantités de substance prélevées.
- Fabriqué en verre borosilicate 3.3
- Parois moyennes
- Sans rebord
- Avec fond rond
- Conformité ISO 4142
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 21 ml |
| Longueur (métrique) | 160 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Non |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Type de produit | Tube à essai |
| Épaisseur de paroi | 1.1 mm |