Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’analyse à bouchon lavande, à paroi moyenne
Code produit 15812275 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
5 ml
7 ml
10 ml
12 ml
18 ml
22 ml
23 ml
29 ml
35 ml
55 ml
Longueur (métrique):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18 mm
24 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
15812275 55 ml 150 mm 24 mm 50 pièces
15802265 3 ml 75 mm 10 mm 100 pièces
17901132 5 ml 75 mm 12 mm 1000 pièces
17991142 7 ml 100 mm 12 mm 1000 pièces
17911122 10 ml 100 mm 14 mm 1000 pièces
17921122 12 ml 100 mm 16 mm 1000 pièces
17971142 18 ml 125 mm 16 mm 1000 pièces
17951142 22 ml 150 mm 16 mm 1000 pièces
17901122 23 ml 160 mm 16 mm 1000 pièces
15802275 29 ml 150 mm 18 mm 100 pièces
17991132 35 ml 180 mm 18 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15812275
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes de test à fond rond sont des verres de laboratoire cylindriques universels qui sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les prétraitements ou le stockage de petites quantités de liquide.
  • Caractéristiques : parois moyennes sans rebord
  • À utiliser pour : performances bactériologiques
  • Conformité : ISO 4142
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Capacité (métrique) 55 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 50 paquet
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 24 mm
Épaisseur de paroi 1.2 mm