Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai, sodocalcique, sans bord, paroi fine
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Le transfert de substances et de liquides vers d'autres états d'agrégation, initiant ainsi de nouvelles réactions, est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d'appareils et d'équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries de tests et les échantillons préliminaires sont généralement réalisés dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances utilisées.
- Fabriqués en verre de sodocalcique
- À paroi épaisse et donc très résistants mécaniquement
- Disponibles avec bord roulé ou bord droit
- Avec fond rond
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Graduated | Non |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Type de bouchon | Non inclus |
| Type de produit | Tube à essai |
| Show More |