Learn More
WTW™ Cellule de conductivité standard TetraCon™ 325
Code produit 10069160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Époxy, graphite
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10069160 Époxy, graphite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10069160 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 301960
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces cellules de conductivité pour des mesures précises et fiables dans n’importe quelle condition. Les cellules de conductivité WTW™ TetraCon™ 325 standard disposent de 4 électrodes, ce qui les rendent insensibles à la pollution et au
  • Électrode cellule graphite 4 avec câble de 1,5 m
  • Aucune erreur de mesure due au câble, aux effets de polarisation ou aux changements du champ de bord électrique
  • Précision et linéarité élevées
  • Constante cellulaire stable à long terme grâce aux électrodes de graphite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule 0,475 cm-1
Gamme de température (métrique) 0°C à 90°C
Type Cellule de conductivité standard
Diamètre (métrique) du corps 15,3 mm
Longueur (métrique) du câble 1.5 m
Matériau Époxy, graphite
Comprend 4 électrodes, capteur de température, 1.5 m de longueur de câble et bouchon étanche
Indice IP IP 68
Modèle TetraCon™ 325