Learn More
Texwipe TexSeal™ Lingettes pour salles blanches TX2029
Code produit 16649893 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16649893 9 x 9 in 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16649893 Fournisseur Texwipe Code fournisseur TX2029
Quantité Prix
1 102.00€ / 100 pièces
10 96.90€ / 100 pièces
En stock
Ajouter au panier
Le TX2029 est conçu pour les environnements de salle propre les plus critiques. L’essuyeur possède quatre bords entièrement scellés afin d’empêcher la libération de fibres et de particules.
Caractéristiques et avantages
  • Quatre bords entièrement scellés pour empêcher la libération de fibres
  • Un excellent équilibre entre efficacité d'essuyage, résistance à l'abrasion et absorption.
  • 100 % polyester à filaments continus
  • Garantit une propreté optimale grâce à de faibles niveaux d'ions et d'extractibles.
  • Résiste à l'abrasion en cas d'utilisation intensive ou lors du nettoyage de surfaces rugueuses.
  • Contribue à prévenir la contamination des produits et des salles blanches en minimisant les rejets de fibres et de particules.
  • Traçabilité d’un lot à l’autre
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Tricot de polyester
Dimensions (L x l) 9 x 9 in