Description
- Les lingettes 100 % en polyester à hydroentangle absorbent cinq fois leur poids
- Une surface douce et durable empêche l’abrasion
- Lingettes idéales pour le nettoyage de l’huile ou de la graisse ; ont de nombreuses applications optiques
- Ne contiennent aucun surfactant et ont des niveaux ultra-bas de particules et de matières extractibles
Informations sur la commande
Poids de base : 42 g/m2.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingette pour salle blanche |
| Longueur (impériale) | 4 in |
| Longueur (métrique) | 10,2 cm |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Largeur (métrique) | 10,16 cm |
| Matériau | Polyester hydro-enchevêtré |
| Poids de base | 42 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Dimensions (L x l) | 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage, absorption des huiles et des graisses |