Learn More
Texwipe™ Écouvillons de série en polyester Alpha™
Code produit 12313785 Tous les produits Texwipe Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
69,5mm
70 mm
70,3mm
127,5mm
162,3mm
Type de pointe:
Flexible
Plat
Rigide
Type de poignée:
Compact
Entaillé, long, facile à saisir
Long manche
Long, facile à saisir
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2500 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de pointe Type de poignée unitSize
12313785 70 mm Flexible Compact 500 pièces
11312713 127,5mm Plat Entaillé, long, facile à saisir 100 pièces
12303785 70,3mm Rigide Compact 500 pièces
13123743 69,5mm Rigide Compact 2500 pièces
11541254 162,3mm Flexible Long manche 100 pièces
12383775 127,5mm Plat Long, facile à saisir 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12313785 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX758B
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La tête en maille de polyester blanchi en salle blanche fournit un support neutre pour l’échantillon prélevé en raison de son degré élevé de propreté. Les écouvillons Texwipe™ Alpha™ sont largement recommandés pour l’échantillonnage de surface
La tête en maille de polyester blanchi en salle blanche fournit un support neutre pour l’échantillon prélevé en raison de son degré élevé de propreté.Les écouvillons Texwipe™ Alpha™ sont largement recommandés pour l’échantillonnage de surface
Pointes dotées de deux couches de polyester blanchi en salle blanche AlphaLite™ scellées à chaud sur des supports en PP.
  • Les matériaux ultrapropres de la tête sont moulés avec précision de sorte que chaque écouvillon est fabriqué selon des tolérances strictes
  • Sans adhésif afin d’éviter toute contamination
  • Résistance supérieure à une large gamme de produits chimiques et de solvants
  • Très faible taux de relargage de particules, ions et résidus non volatils
  • Recommandés pour la validation du nettoyage
  • Excellentes propriétés absorbantes et antiadhérentes
  • Large éventail de configurations de pointes et de poignées
  • Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant les derniers procédés et équipements de pointe
  • Processus automatisé de haute précision garantissant des performances et une propreté constantes ainsi que des tailles uniformes. L’emballage sans silicone Bag-Within-A-Bag™ se compose d’un sachet extérieur scellé à chaud résistant aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons. Chaque sachet extérieur est identifié individuellement par un code de lot pour une meilleure traçabilité et faciliter le contrôle qualité
Spécification
Longueur (impériale) 2,75 in
À utiliser avec (application) Nettoyage précis des taches présentes dans des rainures, rails, fentes et autres petits espaces, application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, utilisation avec des solvants (tels que l’IPA)
Couleur de la poignée Vert clair
Type de produit Écouvillon série polyester
Diamètre (métrique) de la poignée 2,2mm
Longueur (métrique) 70 mm
Longueur (métrique) de la poignée 60mm
Matériau Polyester
Dimensions Micro
Épaisseur (métrique) 2,5mm
Type de poignée Compact
Longueur (métrique) de la pointe 11mm
Largeur (métrique) de la pointe 3,5mm
Diamètre (métrique) de la pointe 3,2mm
Gamme de produits Alpha
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de pointe Flexible
Matériau de la pointe Maille polyester