Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Absorbond™
Code produit 13133743 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la pointe:
3,2mm
6,6mm
Longueur (métrique) de la poignée:
59,9mm
145,2mm
Conditionnement:
100 pièces
2500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la pointe Longueur (métrique) de la poignée Conditionnement
13133743 3,2mm 59,9mm 2500 pièces
13153743 6,6mm 145,2mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13133743 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX759B
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sans adhésif afin d’éviter toute contamination
Parfait pour les applications sensibles à l’abrasion qui exigent de très faibles résidus, tels que l’essuyage de surfaces optiques revêtues sensibles.
  • Têtes en polyester à double couche, hydrolié et à filaments continus thermomoulées sur des manches en polypropylène sans adhésifs
  • Les matériaux ultrapropres de la tête sont moulés avec précision de sorte que chaque écouvillon est fabriqué selon des tolérances strictes
  • Les filaments longs réduisent le risque de libération des fibres ; l’hydroliage réduit les résidus non volatils à un niveau très bas
  • Les têtes sont thermomoulées sur des manches en polypropylène et les bords du périmètre sont thermoscellés pour empêcher la libération de fibres
  • Excellente résistance chimique ; peut être utilisée avec une large gamme de solvants
  • Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant les derniers procédés et équipements de pointe
  • Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
  • L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
  • Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Structure Spatule à tête flexible, poignée compacte
Diamètre (impériale) de la poignée 0,08 in
Longueur (impériale) 2,36 in
À utiliser avec (application) Nettoyage des surfaces sensibles telles que les modules optiques, utilisation de solvants (comme l’IPA), nettoyage des rainures, des traces, des fentes et autres petits espaces
Couleur de la poignée Vert clair
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 2mm
Longueur (métrique) 60mm
Longueur (impériale) de la poignée 2,36 in
Longueur (métrique) de la poignée 59,9mm
Épaisseur (métrique) 1,4mm
Longueur (impériale) de la pointe 0,39 in
Longueur (métrique) de la pointe 9,9mm
Largeur (métrique) de la pointe 1,97cm
Largeur (impériale) de la pointe 0,13 in
Diamètre (métrique) de la pointe 3,2mm
Diamètre (impériale) de la pointe 0,12 in
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Polypropylène
Matériau de la pointe Polyester hydrolié Absorbond™