Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série High Sorbency
Code produit 13113743 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la pointe:
7mm
11,6mm
13,5mm
Longueur (métrique) de la poignée:
126 mm
127mm
135mm
Conditionnement:
1000 pièces
2500 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la pointe Longueur (métrique) de la poignée Conditionnement
13113743 7mm 135mm 1000 pièces
17876277 13,5mm 126 mm 2500 pièces
15702426 11,6mm 127mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13113743 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX705
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Certifiés sans silicone
Série High Sorbency
Écouvillons très absorbants pour des applications industrielles comme le nettoyage avec des solvants tels que l’IPA, l’application de lubrifiants et d’autres liquides, et l’élimination d’excès de matériaux.
  • Tête coton-tige disponible avec ou sans gaine en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes
  • La protection en mousse douce et non abrasive protège de la libération des fibres
  • Longs manches en bois dur pour une solidité et une rigidité garanties
  • Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant les derniers procédés et équipements de pointe
  • Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
  • L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
  • Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Structure tête en 100 % coton, long manche en bois
Diamètre (impériale) de la poignée 0,098 in
Longueur (impériale) 5,984 in
À utiliser avec (application) Échantillonnage environnemental, application de lubrifiants et d’onguents, élimination de lubrifiants et d’onguents, nettoyage avec des solvants tels que l’IPA ou l’acétone
Couleur de la poignée Marron
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 2,5mm
Longueur (métrique) 152mm
Longueur (impériale) de la poignée 5,31 in
Longueur (métrique) de la poignée 135mm
Épaisseur (métrique) 10 mm
Longueur (impériale) de la pointe 0,66 in
Longueur (métrique) de la pointe 17 mm
Largeur (métrique) de la pointe 3,2mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,46 in
Diamètre (métrique) de la pointe 7mm
Diamètre (impériale) de la pointe 0,276 in
Type d’adhésif Adhésive
Matériau de la poignée Bois
Matériau de la pointe Coton