Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Transplex™ / ESD
Code produit 15792426 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pointe:
Pointu
Pâle souple
Diamètre (métrique) de la pointe:
3,5mm
4mm
6,8mm
Longueur (métrique) de la poignée:
3mm
78,5mm
80,5mm
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pointe Diamètre (métrique) de la pointe Longueur (métrique) de la poignée Conditionnement
15792426 Pâle souple 6,8mm 3mm 100 pièces
15742426 Pointu 3,5mm 78,5mm 500 pièces
15613357 Pâle souple 4mm 80,5mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15792426 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX761D
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contrôle ESD sans contamination du carbone ou charge du métal
Convient parfaitement aux applications avec des dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques nécessitant un nettoyage à faible contamination, tels que l’assemblage de disques durs rigides magnétorésistants, la fabrication d’appareils médicaux électroniques et le nettoyage et la réparation de cartes.
  • Dissipe en toute sécurité les charges électriques en moins de deux secondes en cas d’utilisation avec un solvant tel que l’IPA
  • Manche en alliage plastique révolutionnaire qui dissipe en toute sécurité les charges électriques sans contaminer les additifs
  • Ne se base pas sur l’humidité atmosphérique
  • Ne contient ni silicone, ni carbone, ni métaux, ni antistatiques chimiques ni antistatiques ioniques en développement
  • Pour les substrats de la tête, le choix comprend le polyester CleanFoam™ à faible teneur en résidus ou Alpha™ blanchi
  • Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant des processus et équipements de pointe
  • Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
  • L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
  • Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Structure Spatule à tête flexible, longue poignée
Diamètre (impériale) de la poignée 0,118 in
Longueur (impériale) 6,457 in
À utiliser avec (application) Convient parfaitement aux applications avec des dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques nécessitant un nettoyage à faible contamination, tels que l’assemblage de disques durs rigides magnétorésistants, la fabrication d’appareils médicaux électroniques et le nettoyage et la réparation de cartes
Couleur de la poignée Translucide
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 3 mm
Longueur (métrique) 164mm
Longueur (impériale) de la poignée 0,118 in
Longueur (métrique) de la poignée 3mm
Épaisseur (métrique) 4 mm
Longueur (impériale) de la pointe 0,669 in
Type de poignée Long manche
Longueur (métrique) de la pointe 17 mm
Largeur (métrique) de la pointe 4 mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,15 in
Diamètre (métrique) de la pointe 6,8mm
Diamètre (impériale) de la pointe 0,268 in
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Alliage plastique
Type de pointe Pâle souple
Matériau de la pointe Mousse en polyuréthane