Learn More
Texwipe™ 10 lingettes à bord soudé Honeycomb™
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Idéal pour éliminer les fragments de plaquettes brisées ou les résidus de traitement sur des surfaces lisses et inégales
- La texture de surface unique encapsule et élimine la saleté pendant le nettoyage
- Excellente capacité d’absorption, bonne maîtrise des particules et des fibres et résistance à l’abrasion
- Vectra™ traité pour une propreté et une cohérence exceptionnelles
Informations sur la commande
Poids de base : 170 g/m2
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes sèches Vectra™ Honeycomb™ 10 |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22,9 cm x 22,9 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 22,9 cm |
| Matériau | Polyester |
| Poids de base | 164 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Structure | Double tricotage |
| Bords | Scellé |
| Afficher plus |