Learn More
Texwipe™ Écouvillon Texwipe™ Low TOC Alpha™
Code produit 13143743 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
127,5mm
162,3mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
13143743 162,3mm 1000 pièces
12373775 127,5mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13143743 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX761K
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assure des tolérances précises et constantes sans utiliser d’adhésifs pour des performances supérieures. Les écouvillons à faible teneur en COT Texwipe™ Alpha™ sont nettoyés au moyen d’un procédé exclusif pour assurer leur adéquation avec l’analyse du carbone organique total (COT) lors du protocole de validation du nettoyage.
Assure des tolérances précises et constantes sans utiliser d’adhésifs pour des performances supérieures.Les écouvillons à faible teneur en COT Texwipe™ Alpha™ sont nettoyés au moyen d’un procédé exclusif pour assurer leur adéquation avec l’analyse du carbone organique total (COT) lors du protocole de validation du nettoyage.
  • Certifié ; nettoyé à un niveau de COT < 50 μg/l qui garantit la cohérence dans la contribution de fond de l’écouvillon
  • Idéal pour une utilisation dans la validation du nettoyage des équipements utilisés pour la fabrication d’API, d’excipients et de médicaments
  • La tête en polyester double couche à double tricot offre d’excellents taux de récupération en piégeant les échantillons dans une structure en tricot sans adhérer à l’échantillon, ce qui permet une libération complète dans le diluant
  • La grande tête sur un manche rigide et détachable offre un support ferme pour l’échantillonnage de vastes zones et de surfaces planes et permet de placer la tête dans le flacon avec une manipulation et une contamination minimales
  • La poignée en polypropylène à 100 % garantit l’absence de contaminants supplémentaires et offre une excellente résistance aux produits chimiques
  • Aucune interférence de fond provenant d’autres contaminants
  • Autoclavables pour une utilisation dans des environnements et pour des processus stériles
Spécification
Description Long manche
Structure Spatule à tête flexible, longue poignée
À utiliser avec (application) Échantillonnage des surfaces pour une utilisation dans les protocoles de validation du nettoyage, nettoyage précis de zones difficiles à atteindre ou des petits espaces,
Couleur de la poignée Vert clair
Diamètre (métrique) de la poignée 3,2mm
Longueur (métrique) 162,3mm
Longueur (métrique) de la poignée 145,5mm
Épaisseur (métrique) 2,8mm
Longueur (métrique) de la pointe 16,8mm
Largeur (métrique) de la pointe 6,8mm
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Polypropylène
Matériau de la pointe Maille polyester