Learn More
Texwipe™ Écouvillon ESD Micro CleanFoam™
Code produit 15772426 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
90,7mm
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15772426 90,7mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15772426 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX757E
Quantité Prix
1 178.00€ / 500 pièces
5 160.20€ / 500 pièces
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
À utiliser lorsque l’ESD peut être un problème
La série d’écouvillons ESD Texwipe™ est dotée d’un manche en tampon Stat-Rite™ et d’un polymère naturellement dissipatif breveté pour fournir une protection ESD pure sans libérer de contaminants particulaires lors du processus ou dans l’environnement.
  • La structure entièrement thermoliée élimine la contamination adhésive
  • Dissipe les charges en moins de deux secondes en cas d’utilisation avec un solvant ou une solution
  • Pas de particules de carbone, de métaux ou de contaminants ioniques antistatiques en développement
  • Spatule à tête flexible, manche translucide
  • Matériau : mousse de polyuréthane de 100 ppi
  • Longueur de la tête : 10 mm (0,39 po)
  • Largeur de la tête : 3,8mm (0,15 po)
  • Épaisseur de la tête : 3,4mm (0,13 po)
  • Longueur hors tout : 90,7mm (3,57 po)
Composants de circuit imprimé, d’écran et électroniques ; disque dur ; dispositif médical ; microélectronique ; optique ; semi-conducteur
Informations sur la commande
Conditionné dans un sachet antistatique
Spécification
Structure Spatule à tête flexible, poignée compacte
Diamètre (impériale) de la poignée 0,118 in
Longueur (impériale) 3,571 in
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage de très petites zones, très faibles niveaux de résidus non volatils, à utiliser lorsque l’ESD peut être un problème
Couleur de la poignée Translucide
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 3 mm
Longueur (métrique) 90,7mm
Longueur (impériale) de la poignée 3,177 in
Longueur (métrique) de la poignée 80,7mm
Matériau Mousse de polyuréthane de 100 ppi
Longueur (impériale) de la pointe 0,394 in
Longueur (métrique) de la pointe 10 mm
Largeur (métrique) de la pointe 7 mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,189 in
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Transplex
Matériau de la pointe Mousse en polyuréthane