Description
Fabriqués en matériau Microdenier avec une structure entièrement liée par procédé thermique qui élimine la contamination adhésive
L’écouvillon sans nylon est compatible avec les nettoyants et désinfectants CAQ (chlorure d’ammonium quaternaire)
Matériau en tissu 100 % polyester
Amélioration de l’absorption et effet de mèche rapide
Permet une augmentation du soulèvement et de la capture de particules aussi petites que les microbes
Présente une résistance chimique et fournit un nettoyage sans traînée
Blanchit en salle blanche, ce qui permet des niveaux ultra bas de particules, de NVR (résidus non volatils) et d’ions
Manches en polypropylène vierge à 100 %
Autoclavable pour une utilisation dans des environnements et pour des processus stériles
Conditionnement dans un sachet refermable sans silicone
Applications :
Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique
Récurage de zones à recoins
Élimination d’excès de matériaux, de débris
Nettoyage des surfaces et des joints d’intersection
Nettoyage avec des solutions et des solvants compatibles
Prélèvement de fines poudres
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) de la poignée | 0,205 in |
| Longueur (impériale) | 5 in |
| À utiliser avec (application) | Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, élimination des matériaux en excès, débris, nettoyage des surfaces et des joints d’intersection |
| Couleur de la poignée | Vert clair |
| Type de produit | Écouvillon |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 0,52cm |
| Longueur (métrique) | 12,7cm |
| Longueur (impériale) de la poignée | 4 po |
| Longueur (métrique) de la poignée | 10,1cm |
| Matériau | Polyester (100 %) |
| Afficher plus |