Description
- La structure en nylon à double maille crée une grande surface qui saisit et retient la contamination, empêchant ainsi son transfert
- Ultraclean Ce chiffon hautement absorbant est antistatique, résistant à l'abrasion et aux bavures.
- Les produits non —pelucheux présentent des niveaux de particules extrêmement faibles.
- Nettoyés et traités dans un ISO Environnement de salle blanche de classe 3 conformément aux spécifications fédérales. 209E
Informations sur la commande
Poids de base : 170 g/m2.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuyeur pour salle blanche |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22,9 cm x 22,9 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 22,9 cm |
| Matériau | Nylon |
| Poids de base | 170 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Structure | Double tricotage |
| Dimensions (L x l) | 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
| Afficher plus |