Description
- Liés à la tige en bois ou en polystyrène par un adhésif à base aqueuse
- Des processus automatisés de haute précision sont utilisés pour rendre les écouvillons conformes aux tolérances rigoureuses et constantes
- Écouvillons faciles à ouvrir et emballés individuellement pour garantir la stérilité
- Irradiation aux rayons gamma jusqu’au niveau garanti de stérilité conforme de 10-6 conformément aux normes ANSI / AAMI / ISO11137
- Les écouvillons préstérilisés éliminent le reconditionnement, la documentation et la validation
- d’écouvillons autoclavés
- Code du lot et date de péremption indiqués sur chaque emballage
- Comprend un code-barres pour le contrôle des stocks
- Certificats d’irradiation et de conformité joints
- Emballage étiqueté pour une utilisation globale
Applications :
Échantillonnage diagnostique, surveillance de l’environnement et nettoyage avec des solvants tels que l’IPA
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) | 6,1 in |
| Type de produit | Écouvillon |
| Longueur (métrique) | 155 mm |
| Longueur (impériale) de la poignée | 5,3 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 137 mm |
| Matériau | Coton de qualité USP |
| Largeur (impériale) de la tête | 0,23 in |
| Largeur (métrique) de la tête | 6 mm |
| Stérilité | Stérile |
| Matériau de la poignée | Polystyrène |
| Afficher plus |