Learn More
Texwipe™ Écouvillons stériles en coton
Code produit 17435353 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la poignée:
Bois
Polystyrène
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la poignée Conditionnement
17435353 Bois 500 pièces
15823886 Polystyrène 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17435353 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur STX705W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    961.00€
    485.43€ / 500 pièces
    Économisez 475.57€
    49% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En 100 % coton de qualité USP
  • Liés à la tige en bois ou en polystyrène par un adhésif à base aqueuse
  • Des processus automatisés de haute précision sont utilisés pour rendre les écouvillons conformes aux tolérances rigoureuses et constantes
  • Écouvillons faciles à ouvrir et emballés individuellement pour garantir la stérilité
  • Irradiation aux rayons gamma jusqu’au niveau garanti de stérilité conforme de 10-6 conformément aux normes ANSI / AAMI / ISO11137
  • Les écouvillons préstérilisés éliminent le reconditionnement, la documentation et la validation
  • d’écouvillons autoclavés
  • Code du lot et date de péremption indiqués sur chaque emballage
  • Comprend un code-barres pour le contrôle des stocks
  • Certificats d’irradiation et de conformité joints
  • Emballage étiqueté pour une utilisation globale
Applications :
Échantillonnage diagnostique, surveillance de l’environnement et nettoyage avec des solvants tels que l’IPA
Spécification
Longueur (impériale) 6,1 in
Type de produit Écouvillon en coton stérile avec manche en bois
Longueur (métrique) 155mm
Longueur (impériale) de la poignée 5,3 in
Longueur (métrique) de la poignée 137mm
Matériau Coton de qualité USP
Largeur (impériale) de la tête 0,25 in
Largeur (métrique) de la tête 6,4mm
Stérilité Stérile
Matériau de la poignée Bois
Matériau de la pointe Coton