Learn More
Texwipe™ Lingettes sèches stériles SterileWipe™
Product Code. 15654977 Shop All Texwipe Products
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Matériau:
Polyester
Unit Size:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l) Matériau Unit Size
15654977 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) Polyester 500 pièces
15664977 12 x 12 in Polyester 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15654977 Supplier Texwipe™ Supplier No. TX3211
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
View all promotions
Expédition estimée: 25-02-2027
Add to basket
Add to basket
Includes
Certificats de traitement et de conformité
Pour salles blanches aseptiques
Spécialement conçues pour un contrôle maximal de la contamination par les particules dans les environnements stériles.
SterileWipe LP
  • Tricoté 100 % en polyester à filaments continus
  • La structure interlock indémaillable à double maille garantit une résistance à l’abrasion maximale et de faibles valeurs de particules
  • Le modèle de maille unique offre également une plus grande surface pour une plus grande absorbance et une efficacité accrue de l’essuyage
  • Doux et non abrasif ; idéal pour essuyer les surfaces sensibles
  • Poids de base : 155 g/m2
SterileWipe LP 10
  • Lingette étanche avec structure interlock indémaillable à double maille 100 % en polyester à filaments continus
  • Les quatre bords sont thermoscellés pour empêcher la libération de fibres et de particules
  • Conçu pour une utilisation dans une salle blanche de classe ISO 4 afin d’assurer davantage les niveaux de particules et d’extraction ultra faible
  • Idéal pour l’essuyage et le contrôle des déversements, poids de base : 135 g/m2
SterileWipe HS II
  • Le mélange de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester associe l’absorbance de la fibre naturelle à la force de la fibre synthétique
  • Idéal pour les applications où la contamination bactériologique, les particules et les matières extractibles sont des préoccupations
  • Convient à une utilisation dans des environnements aseptiques des industries pharmaceutiques, médicales et biomédicales
  • Poids de base : 67 g/m2
Order Info
LP : 10 lingettes / sachet intérieur, 10 sachets intérieurs / sachet extérieur, cinq sachets extérieurs / boîte dans des sacs à solvant. Les codes de lot et les dates d’expiration sont clairement indiqués sur chaque colis. LP 10, HS II et AS 10 : 20 lingettes / sachet intérieur, cinq sachets intérieurs / sachet extérieur, cinq sachets extérieurs / boîte dans des sacs à solvant. Les codes de lot et les dates d’expiration sont clairement indiqués sur chaque colis.
Compliance
Tous les lingettes stérilisées par rayons gamma à un niveau garanti de stérilité de 106 conforme aux directives de l’Association pour l’avancement des instruments médicaux.
Specifications
Type de produit Essuie-tout sec pour salle blanche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,9 cm x 22,9 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,9 cm
Matériau Polyester
Poids de base 155
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Description AlphaWipe™ Lingettes sèches pour salles blanches
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Pour les salles blanches aseptiques