Learn More
Texwipe™ Lingettes mélangées TechniCloth™ II
Code produit 11585365 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
18 x 18 in (46 x 46 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
150 pièces
300 pièces
75 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
11585365 12 x 12 in 150 pièces
11575365 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 300 pièces
11595365 18 x 18 in (46 x 46 cm) 75 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11585365 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX1112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.63€
    38.32€ / 150 pièces
    Économisez 31.31€
    44% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour applications de classe ISO 6 et 7
  • Composé d’un mélange hydroentangle de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester et traité avec une finition ultra-particulaire (ULP) exclusive ITW Texwipe
  • Réduit considérablement la production de particules
  • Finition ULP formulée pour résister à l’extraction dans des solvants couramment utilisés
Informations sur la commande
Poids de base : 68 g/m2.
Spécification
Type de produit Lingette sèche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Matériau Polyester Cellulose
Poids de base 67
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Conçu pour les environnements critiques où une faible production de particules et un pouvoir absorbant élevé sont des considérations primordiales, excellent pour une utilisation dans les installations de fabrication de circuits intégrés, de cartes de circuits imprimés et de composants électroniques.