Learn More
Texwipe™ Lingettes sèches TechniCloth™ non tissées, ISO classe 6/7
Code produit 15644987 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
12000 pièces
1500 pièces
300 pièces
3000 pièces
6000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15644987 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 3000 pièces
15634987 6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm) 6000 pièces
15654987 12 x 12 in 1500 pièces
15624987 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) 12000 pièces
11515345 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15644987 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX609
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour applications de classe ISO 6 et 7
Pour les applications de classes ISO 6 et 7
Les lingettes non tissées économiques et polyvalentes, composées d'un mélange de 55 % de cellulose et de 45 % —de polyester, allient l'absorption des fibres naturelles à la propreté et à la résistance des fibres synthétiques.
  • Le procédé hydroentangle utilise des jets d’eau pour mélanger les fibres, éliminant ainsi le besoin de liants chimiques
  • Offrent une excellente résistance bidirectionnelle et des niveaux d’extraction de solvants très faibles
  • Offre une résistance supérieure aux conditions humides et sèches, une compatibilité avec les solvants et une résistance aux acides
  • Ne rayera pas ou n’abrasera pas les composants de précision délicats
Informations sur la commande
Disponibles sous forme de lingettes sèches ou dans un CleanPak™ présaturé avec 70 % d’alcool isopropylique. Poids de base : 67 g/m2.
Spécification
Type de produit Lingette sèche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,9 cm x 22,9 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,9 cm
Matériau Polyester Cellulose
Autoclavable Autoclavable
Poids de base 69
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Conçu pour l'essuyage à usage général où l'économie et la propreté sont d'une importance cruciale, idéal pour les applications où un pouvoir d'absorption élevé et une faible quantité d'extractibles sont des considérations primordiales.