Learn More
Texwipe™ Lingettes sèches TechniCloth™ non tissées, ISO classe 6/7
Tous les produits Texwipe ProduitsDescription
Pour les applications de classes ISO 6 et 7
Les lingettes non tissées économiques et polyvalentes, composées d'un mélange de 55 % de cellulose et de 45 % —de polyester, allient l'absorption des fibres naturelles à la propreté et à la résistance des fibres synthétiques.
- Le procédé hydroentangle utilise des jets d’eau pour mélanger les fibres, éliminant ainsi le besoin de liants chimiques
- Offrent une excellente résistance bidirectionnelle et des niveaux d’extraction de solvants très faibles
- Offre une résistance supérieure aux conditions humides et sèches, une compatibilité avec les solvants et une résistance aux acides
- Ne rayera pas ou n’abrasera pas les composants de précision délicats
Order Info
Disponibles sous forme de lingettes sèches ou dans un CleanPak™ présaturé avec 70 % d’alcool isopropylique. Poids de base : 67 g/m2.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Lingette sèche |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 30,5 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids de base | 69 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Dimensions (L x l) | 12 x 12 in |
| Show More |