Learn More
Texwipe™ Les essuyeurs ThermaSeal™ 60 sont fabriqués à 100 % en polyester à filaments continus, à double tricot.
Code produit 15732396 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
150 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15732396 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15732396 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX2069
Quantité Prix
1 44.45€ / 150 pièces
10 42.20€ / 150 pièces
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Pour ISO Demandes de classe 3 à 7 (classe 1 à 10 000)
  • Le tissu 100 % polyester double maille à filaments continus offre une bonne absorption, une efficacité d’essuyage et une bonne résistance à l’abrasion
  • Lingettes économiques en polyester coupe à chaud pour un nettoyage tout usage dans les applications de salle blanche critiques
  • Bords thermoscellés pour le contrôle des fibres
Informations sur la commande
Lavés et conditionnés dans une salle blanche de classe ISO 4 à l’aide d’un emballage en salle blanche à Bag-Within-A-Bag™ sans solvant. Poids de base, 122 g/m2.
Spécification
Type de produit Lingette sèche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Autoclavable
Poids de base 122
Structure Construction en double tricotage à filament continu à 100%.
Bords Scellé thermiquement
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Pour les applications générales d'essuyage et de nettoyage des salles blanches de classe ISO 3 à 5 (classe 1 à 100).