Learn More
- Home
- Products
- Baths
- Bath Accessories
- Julabo™ Thermal Bath Fluids
Julabo™ Thermal Bath Fluids
Product Code. 11957458
Change view
Click to view available options
Color:
Clear
Light Brown
Light Yellow
Transparent
Quantity:
5 L
10 L
Model:
H10
H20S
H250S
H335
H350
H5
HL80
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Temperature Range:
-20°C to +180°C
-30°C to +80°C
-40°C to +180°C
-50°C to +105°C
-80°C to +55°C
-85°C to +170°C
0°C to 220°C
20°C to 250°C
30°C to 335°C
40°C to 170°C
50°C to 350°C
Unit Size:
10 L
5 L
Pack of 10
Pack of 5
20 product options available for selection
| Product Code. | Color | Quantity | Model | Temperature Range | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 11957458 | Clear | 10 L | H10 | -40°C to +180°C | 10 L |
| 10363385 | Light Yellow | 10 L | Thermal G | -30°C to +80°C | 10 L |
| 11950278 | Clear | 5 L | H10 | -20°C to +180°C | 5 L |
| 11900228 | Transparent | 5 L | Thermal M | 40°C to 170°C | 5 L |
| 10551802 | Light Brown | 10 L | HS | 20°C to 250°C | 10 L |
| 10048001 | Light Brown | 5 L | H20S | 0°C to 220°C | 5 L |
| 11967458 | Clear | 5 L | H5 | -50°C to +105°C | 5 L |
| 11924738 | Clear | 5 L | H350 | 50°C to 350°C | 5 L |
| 11970218 | Clear | 10 L | H5 | -50°C to +105°C | 10 L |
| 11960218 | Clear | 5 L | HY | -80°C to +55°C | 5 L |
| 11950238 | Clear | 10 L | HY | -80°C to +55°C | 10 L |
| 10518530 | Clear | 10 L | HL80 | -85°C to +170°C | Pack of 10 |
| 11960248 | Clear | 5 L | HL80 | -85°C to +170°C | 5 L |
| 10162101 | Light Brown | 10 L | H20S | 0°C to 220°C | 10 L |
| 11920268 | Light Brown | 10 L | H250S | 20°C to 250°C | 10 L |
| 11989068 | Light Brown | 5 L | HS | 20°C to 250°C | 5 L |
| 11924728 | Light Yellow | 5 L | H335 | 30°C to 335°C | Pack of 5 |
| 11930268 | Light Brown | 5 L | H250S | 20°C to 250°C | Pack of 5 |
| 11947458 | Light Yellow | 5 L | Thermal G | -30°C to +80°C | 5 L |
| 10468881 | Transparent | 10 L | Thermal M | 40°C to 170°C | 10 L |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11957458
Supplier
Julabo™
Supplier No.
8940114
You must Sign In and have a business account to purchase this item.
Restricted Item
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For closed systems like the Presto or Forte
- Has wide temperature ranges
- Low viscosity
- High stability
- Good heat conductivity
- Minimum odor
- Low corrosion tendency
- Low toxicity
- Long shelf life
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Clear |
| For Use With (Equipment) | Recirculating coolers |
| Temperature Range | -40°C to +180°C |
| Type | Thermal Bath Fluid |
| Fluid Delivery Type | Thermal Bath |
| Includes | Drain tap |
| Model | H10 |
| Quantity | 10 L |
| Viscosity | 10.8mm2/s at 20°C |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?