Description
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifiées UL |
| Description | Etiquettes imprimables par transfert thermique |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Blanc, Translucide |
| Finition | Mat |
| Format | Rouler |
| Matériau | Vinyle |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante à transfert thermique |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher plus |