Learn More
Brady™ Étiquettes papier imprimables par transfert thermique
En papier à usage général, les étiquettes imprimables Brady™ sont utilisées pour les imprimantes à transfert thermique
Marque: Brady™ 030138
68.03 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28009" pour bénéficier de cette offre.
Description
These white matte paper labels feature a permanent rubber adhesive, providing good contrast and smear resistance for thermal transfer printing applications. They are designed for general purpose labeling.
- Material: Paper (B-424)
- Adhesive: Permanent rubber
- Service Temperature: -40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
- Applications: Barcode, electrical, and general identification
- Compatibility: Compatible with 3 in. core thermal transfer printers including BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, IP Series, and PR Plus models
- Recommended Ribbons: R4300, IP-R4300, and i75-R4300
- Form: Die-cut, rectangular labels with rounded corners
Spécification
| Blanc | |
| Permanent Caoutchouc | |
| Mat | |
| Papier traité avec des huiles non saturées | |
| Non-sterile | |
| Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady Plus 300 MVP, Brady 200 MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, Imprimante d’étiquettes BBP81 | |
| 1000/Rouleau | |
| -70°C à +50°C | |
| 0,089 mm | |
| 3 in | |
| 2 in | |
| 3 po | |
| THT-19-424-1 |
| Séries de rubans recommandées : 4300 | |
| Blanc | |
| IP™ Activé | |
| Thermal Transfer | |
| Identification générale et industrielle | |
| THT-19-424-1 | |
| Rectangle | |
| 0,0035 in | |
| 50,80 x 76,20 mm | |
| 76,2 mm | |
| 50,8 mm | |
| 76.20 mm |