Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Micro-calibre à 4 niveaux
Code produit 11780899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
116°C à 132°C
160°C à 177°C
182°C à 199°C
204°C à 224°C
49°C à 65°C
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11780899 49°C à 65°C 10 pièces
11710909 116°C à 132°C 10 pièces
11730909 160°C à 177°C 10 pièces
11740909 182°C à 199°C 10 pièces
11750909 204°C à 224°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11780899 Fournisseur Thermographic Measurements Ltd Code fournisseur M04MTHERG2C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.10€
    15.45€ / 10 pièces
    Économisez 2.65€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Indicateur de seuil à usage unique et irréversible, signale la température la plus élevée atteinte
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
  • Spécification
    Certifications/Conformité ISO 9001
    Jetable Usage unique
    À utiliser avec (application) Applications pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l'instrumentation, l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie des plastiques et l'industrie alimentaire.
    Hauteur (impériale) 0,15 in
    Hauteur (métrique) 4 mm
    Plage d’humidité 40 à 60 %
    Longueur (métrique) 11 mm
    Matériau Polyester avec adhésif acrylique, Adhésif acrylique
    Durée de mesure 2 à 5 secondes
    Modèle Thermax Indicateur de température à 4 niveaux, microbandes, plage °de 49 °C à 65 °C, 2
    Remplissage du thermomètre Technologie de fonte de cire
    Poids (métrique) 7 g
    Type de produit Indicateur de température irréversible
    Longueur (impériale) 0,43 in
    Description Thermax Bandes indicatrices de température à 4 niveaux, de 49 °C à 65 °C
    Température max. (impériale) 149°F
    Température max. (métrique) 65°C
    Température (impériale) min. 120°F
    Température min. (métrique) 49°C
    Plage de températures (impériale) 120 °F à 150 °F
    Plage de températures (métrique) 49°C à 65°C
    Calibrated Oui
    À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de freinage, pompes à eau, équipements aéronautiques, équipements militaires
    Précision ±1°C
    Subdivision 49 °C, 54 °C, 60 °C, 65 °C
    Affichage Horizontal
    Largeur (métrique) 4 mm