Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Mini-cuisinière à 6 niveaux
Code produit 11796358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
132°C à 160°C
166°C à 193°C
199°C à 232°C
241°C à 290°C
44°C à 62°C
65°C à 93°C
99°C à 127°C
Conditionnement:
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11796358 166°C à 193°C 10 pièces
11766358 65°C à 93°C 10 pièces
11776358 99°C à 127°C 10 pièces
11786358 132°C à 160°C 10 pièces
11756358 44°C à 62°C 10 pièces
11706368 199°C à 232°C 10 pièces
11716368 241°C à 290°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11796358 Fournisseur Thermographic Measurements Ltd Code fournisseur M06STHERG6C01P1
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Indicateur de seuil à usage unique et irréversible, signale la température la plus élevée atteinte
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
  • Spécification
    Certifications/Conformité ISO 9001
    Jetable Usage unique
    À utiliser avec (application) Applications pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l'instrumentation, l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie des plastiques et l'industrie alimentaire.
    Hauteur (impériale) 0,47 in
    Hauteur (métrique) 12 mm
    Plage d’humidité 40 à 60 %
    Longueur (métrique) 32 mm
    Matériau Film de polyester, Adhésif acrylique
    Durée de mesure 2 à 5 secondes
    Modèle Thermax Indicateur de température à 6 °niveaux, plage de 166 °C à 193 °C (331 °F à 379 °F) 6
    Remplissage du thermomètre Technologie de fonte de cire
    Poids (métrique) 9 g
    Type de produit Indicateur de température irréversible
    Longueur (impériale) 1,26 in
    Description Thermax Indicateur de température à 6 °niveaux 166 °C à 193 °C (331 °F à 379 °F)
    Température max. (impériale) 379 °F
    Température max. (métrique) 193°C
    Température (impériale) min. 331 °F
    Température min. (métrique) 166°C
    Plage de températures (impériale) 331 °F à 379 °F
    Plage de températures (métrique) 166°C à 193°C
    Calibrated Oui
    À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de freinage, pompes à eau, équipements aéronautiques, équipements militaires
    Précision ±1 % + 1 °C (Plage : 160 °C à 290 °C)
    Subdivision 166 °C, 171 °C, 177 °C, 182 °C, 188 °C, 193 °C (331 °F, 340 °F, 351 °F, 360 °F, 370 °F, 379 °F)