Learn More
Thermo Scientific™ Film de thermoscellage transparent
Code produit 11540314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Feuilles
Rouleau
Conditionnement:
100 pièces
370m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
11540314 Feuilles 100 pièces
11982361 Rouleau 370m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11540314 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0812
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Joint thermique en polymère transparent : idéal pour les applications de fluorescence et de colorimétrie
  • Convient à la PCR dans des thermocycleurs chauffés à couvercle et à vis ou à clip
  • Bonne clarté optique, idéale pour la qPCR et les autres applications de fluorescence
  • Détachable
  • Résiste à certains solvants
  • Plage d’intégrité du joint : -80°C à +120°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Life Science Reagents
Description Joint transparent Diamond, polymère, 85 x 135 mm
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Nbre de puits 96
Dimensions (L x l) 80 x 125 mm
À utiliser avec (application) Pour scelleuse pour plaque de laboratoire automatisée ALPS 25
Format Feuilles
Type de produit Film, joint ou applicateur
Gamme de produits Abgene
Adhésif, adhésive Polypropylène
Certifié exempt RNase / DNase Non
Perçable Non
Plage de températures (métrique) -80°C à +120°C
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Polypropylène, polypropylène, copolymère d’oléfine cyclique, polystyrène