Learn More
Thermo Scientific™ Film de thermoscellage Easy Peel
Code produit 11540284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11540284 100 Pk. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11540284 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    126.00€ / 100 pièces
    Économisez 26.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Convient au stockage à basse température à long terme
  • Adapté à la PCR (nécessite la pression d’un couvercle chauffant à visser)
  • Perçage aisé
  • Soudure qui peut être détachée à la main
  • Le papier d’aluminium de 20 μm se perce encore plus facilement et convient aux couches multiples
  • Utilisation conseillée avec du DMSO
  • Plage d’intégrité du joint : -80°C à +80°C (+120°C avec une pression adéquate du couvercle du cycleur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Feuille
Solvent Or Alcohol Resistant Life Science Reagents, DMSO (uniquement à basse température)
Matériau Aluminium
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Nbre de puits 96
Dimensions (L x l) 85 x 135 mm
Quantité 100 Pk.
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage à long terme à basse température ; PCR
Contenu et stockage Général ; à long terme
Format Sheets
À utiliser avec (équipement) ALPS 25 Automated Laboratory Plate Sealer
Type de produit Easy Peel Film stratifié
Gamme de produits Abgene
Adhésif, adhésive Polypropylène
Certifié exempt RNase / DNase Non
Perçable Non
Plage de températures (métrique) -200°C à +90°C, -200°C à +120°C avec une pression adéquate
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Polypropylène, polyéthylène, copolymère d’oléfine cyclique
Conditions d’incubation Applications générales
Détachable Oui