Learn More
Thermo Scientific™ Film de thermoscellage Easy Pierce
Code produit 11918935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autoclavable:
Non autoclavable
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autoclavable Conditionnement
11918935 Non autoclavable 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 11918935 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.26€
    126.00€ / 100 pièces
    Économisez 13.26€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Utilisez ce film de thermoscellage pour la gestion des composés et les applications de criblage à haut débit, telles que la PCR.
Scellez votre microplaque pour la gestion des composés et le criblage à haut débit, y compris la PCR, grâce au film de thermoscellage Easy Pierce Thermo Scientific™. Adapté à une utilisation avec les réactifs de diméthylsulfoxyde  (DMSO), cette feuille d’étanchéité crée une soudure détachable qui peut être facilement percée et retirée à la main.
  • Adapté à la PCR (nécessite la pression d’un couvercle chauffant à visser)
  • Perçage aisé
  • Soudure qui peut être détachée à la main
  • Le papier d’aluminium de 20 μm se perce encore plus facilement et convient aux couches multiples
  • Utilisation conseillée avec du DMSO
  • Plage d’intégrité du joint : -80°C à +80°C (+120°C avec une pression adéquate du couvercle du cycleur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Feuille
Solvent Or Alcohol Resistant Life Science Reagents, DMSO
Matériau Aluminium
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Nbre de puits 96
Dimensions (L x l) 80 x 125 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la gestion des composés et les applications de sélection à haut débit, convient à la PCR
Contenu et stockage Général ; à long terme
Format Sheets
À utiliser avec (équipement) ALPS 25 Automated Laboratory Plate Sealer
Type de produit Feuille mince μEasyPierce 20 m
Gamme de produits Abgene
Adhésif, adhésive Polypropylène
Épaisseur 20 μm
Certifié exempt RNase / DNase Non
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80 °C à +80 °C, -80 °C à +120 °C (sous pression adéquate)
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Polypropylène, polyéthylène
Conditions d’incubation Applications générales
Détachable Oui