Learn More
Thermo Scientific™ Film de thermoscellage Easy Pierce
Description
Scellez votre microplaque pour la gestion des composés et le dépistage à haut débit, y compris la PCR, avec Thermo Scientific™ Papier de scellage à la chaleur facile à percer. Adaptée à une utilisation avec les agents réactifs de diméthylsulfoxyde (DMSO), cette feuille de scellage crée un lien détachable qui peut être facilement percé et retiré à la main.
- Adapté à la PCR (nécessite la pression d’un couvercle chauffant à visser)
- Perçage aisé
- Soudure qui peut être détachée à la main
- Le papier d’aluminium de 20 μm se perce encore plus facilement et convient aux couches multiples
- Utilisation conseillée avec du DMSO
- Plage d’intégrité du joint : -80°C à +80°C (+120°C avec une pression adéquate du couvercle du cycleur)
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Dimensions (L x l) | 85 x 135 mm |
| Format | Sheets |
| À utiliser avec (équipement) | ALPS 25 Automated Laboratory Plate Sealer |
| Type de produit | Feuille Easy Pierce |
| Épaisseur | 38 μm |