Learn More
Thermo Scientific™ Ensembles d’applications pour rhéomètre HAAKE™ Viscotester™ iQ
Prêt à l’emploi en quelques secondes dans toute configuration souhaitée
Description
Ready to use in seconds in any configuration you need
Créez des courbes de viscosité simples ou effectuez des études rhéologiques complexes dont des mesures de liquides de faible viscosité jusqu’à des pâtes très visqueuses grâce au rhéomètre Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™. Il peut être utilisé comme une unité autonome ou en option et être contrôlé par logiciel. Le format compact du rhéomètre HAAKE™ Viscotester™ lui permet de servir d’unité portative convenant à une utilisation mobile ou de jouer un rôle important dans un laboratoire de contrôle qualité.
Les suites d’applications sont conçues pour effectuer un vaste éventail de tâches rhéologiques et pour répondre à une grande variété de besoins d’applications.
- Conception avancée avec fonction de levage à une seule main
- Panneau de commande avec écran tactile et interface utilisateur graphique multilingue
- Évaluation de la qualité des données et critères de qualité CQ
- Raccord à connexion rapide Connect Assist et reconnaissance automatique des modules de température et des rotors
- Le module de température de liquide utilise un circulateur pour les cylindres coaxiaux et les plaques parallèles
- Module de température Peltier autonome pour cylindres coaxiaux et plaques parallèles
- Les petits cylindres coaxiaux utilisent moins d’échantillons et réduisent la durée d’équilibrage de la température afin de minimiser les coûts par mesure
- Support de récipient universel pour mesures relatives dans les récipients d’origine