Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à centrifuger en PP
Code produit 10372712 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 ml
750 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10372712 750 ml 1 pièce
10729181 400 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10372712 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75006443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    102.60€ / 1 pièces
    Économisez 23.40€
    18% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon en PP avec bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 750 ml
Couleur Concluant
Matériau Polypropylène
Couleur de bouchon Bleu
Force max. 3,028 x g
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 25,36 oz.
Forme Rond
Type de produit Flacon à centrifuger