Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Series Undercounter Refrigerators
Code produit 30286164 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Plein
Verre
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Type de bouchon Conditionnement
30286164 Verre UE 1 pièce
30286162 Plein UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30286164 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSU405GV
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermo Scientific TSU Series Undercounter Laboratory Refrigerators offer a compelling cold storage option for a wide variety of laboratories. With a full suite of alarms, whisper quiet operation, and NSF 456 certified performance, the TSU Series is designed specifically for laboratory settings.
  • Remote alarm contacts
  • NSF 456 Certified
  • Whisper quiet operation
  • ENERGYStar certified
  • Green refrigerants support global greenhouse gas emission reduction initiatives
  • Hi/Lo temperature, door ajar, and power fail alarms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 4.5 cu.ft.
Capacité (métrique) 127 L
Gamme de températures 2°C to 8°C
Modèle de porte Verre
No. of Doors 1
Étagères 2 Adjustable
Matériau de la hotte Painted Steel
Finition externe Painted Steel
Certifications/Conformité CE, REACH, RoHS
Modèle Undercounter
Roulettes Optional
Dégivrage Automatic
Options de surveillance Alarms, Remote Alarm Contacts
Compresseur Forced-air
Dimensions (P x l x H) extérieures 25.6 x 20.5 x 32.7 in. (650 x 520 x 830 mm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 20.3 x 17.3 x 22 in. (516 x 440 x 560 mm)
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz