Learn More
Cowie Technology™ Thermo-sonde
Code produit 15598964 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
Corps : 600 mm, virole : 600 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15598964 Corps : 600 mm, virole : 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15598964
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La sonde thermocouple COWIE TECHNOLOGY™ est entièrement encapsulée dans du PTFE pur.
  • Tous les composants sont entièrement encapsulés en PTFE pur.
  • Le noyau en acier inox donne de la rigidité mais peut être plié.
  • Avec férule à pression.
  • Thermocouple de type K.
  • Câble isolé en PTFE avec gaine de protection PFA.
  • Câble fusionné au corps.
  • 1 m de plomb. Câble supplémentaire si nécessaire.
  • Temps de réponse : 50 %, 6-14 s
Spécification
Matériau PTFE, PFA, acier inox
Gamme de température (métrique) Court terme : -180°C à +300°C, continu : 0°C à 300°C
Type Thermocouple de type K
Diamètre (métrique) du corps 9 mm
Longueur (métrique) Corps : 600 mm, virole : 600 mm