Learn More
Oakton™ Sonde isolée FEP Digi-Sense™
Code produit 11775288 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-200°C à +204°C
-257°C à +399°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11775288 -257°C à +399°C 1 pièce
11771349 -200°C à +204°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11775288 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 0850096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.85€
    45.11€ / 1 pièces
    Économisez 14.74€
    24% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette sonde pour une immersion à long terme dans des environnements semi-caustiques. Sonde isolée FEP Cole-Parmer Digi-Sense™ : offrant une souplesse d’utilisation grâce à sa tête scellée et peut être utilisée dans des environnements difficiles ou immergée dans des liquides. Parfaite pour un usage général quotidien.
Toutes les sondes à fils isolés sont dotées d’un câble isolé droit, mais ne présentent pas de poignée et disposent de mini-connecteurs ANSI à code couleur : noir pour le type J, jaune pour le type K et bleu pour le type T. Fabriquées à partir d’un câble 24AWG pour garantir un temps de réponse rapide ainsi qu’une capacité appliquée dans les endroits difficiles d’accès
  • Isolées avec une jonction étanche en FEP
  • Chaque sonde est scellée hermétiquement et testée à 25 psi
  • Peuvent être utilisées pour les applications nécessitant une jonction isolée.
  • Temps de réponse : 0,75 seconde ou plus
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
  • Sonde à fil unique isolé en FEP, avec FEP sur gaine
  • Chaque sonde est scellée hermétiquement et testée à 25 psi
  • Nettoyage facile pour de multiples usages dans différentes applications
  • Le type “T” est recommandé pour une utilisation à basse température
  • Ne pas soumettre les sondes à jonction exposée de type J à l’humidité, car elles risquent de rouiller
Spécification
Type de produit Sonde thermocouple
Température max. (métrique) 399°C
Température min. (métrique) -257 °C
Plage de températures (métrique) -257°C à +399°C