Learn More
Grant Instruments™ Agitateur thermique avec refroidissement pour microtubes et microplaques
Código de producto. 12357627
Cambiar vista
Click to view available options
Vitesse de rotation:
250 à 140 tr/min
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Vitesse de rotation Tamaño de la unidad
12357627 250 à 140 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 12357627 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor PCMT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00€
    1581.00€ / 1 pièces
    Économisez 254.00€
    13% de réduction
Ver todas las promociones
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitateur thermique PCMT à vitesse et température variables, chauffage et refroidissement, avec un choix de blocs pour microtubes et microplaques : Un agitateur thermique pour microtubes et microplaques, un incubateur de paillasse compact, un agitateur po
Choix de 5 blocs interchangeables : HC18 20 (20 microtubes de 0,5 mL et 12 microtubes de 1,5 mL) ; HC32 (20 microtubes de 0,2 mL et 12 microtubes de 1,5 mL) ; HC24N (24 microtubes de 1,5 mL) ; HC24 (24 microtubes de 2 mL) ; HC96 (microplaque 96 puits pour PCR, 0,2 mL) (Bloc non inclus, veuillez le commander séparément.)
  • Chauffage et refroidissement rapides
  • Plage de réglage de la °température : +4 °C à +100 °C
  • Plage de contrôle de la température : de 15 °C en dessous de la température ambiante à +100 °C
  • Vitesse de vibration : 250 à 1 400 tr/min
  • uniformité de la température ±0,1 °C
  • Mélange régulier sur l’ensemble du bloc de l’agitateur thermostaté
  • Un écran LCD clair de 16 x 2 caractères affiche l'heure de fonctionnement programmée et réelle, la vitesse de mélange et la température.
  • Minuteur numérique avec alarme sonore, de 1 minute à 96 heures.
  • Fonctions de chauffage et de mélange simultanées ou indépendantes
  • Garantie de deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vitesse de rotation 250 à 140 tr/min
Plage de températures (métrique) Température ambiante -15° jusqu'à 100 °C
Capacité Microplaque
Réglage de la température 4°C à 100°C
Uniformité de la température À 4°C : ± 0,5°C ; À 37°C : ± 0,1°C ; À 100°C : ± 0,3°C
Profondeur (métrique) 230 mm
Hauteur (métrique) 130 mm
Largeur (métrique) 205 mm
Poids (métrique) 4 kg
Affichage Écran LCD de 2 lignes, 16 caractères
Nbre de positions 1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.