Learn More
Thermo Scientific™ Porte-cellules unique thermostaté pour les spectrophotomètres GENESYS 140/150/180 et BioMate 160
Code produit 16390508 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Comprend:
1-Cell Holder + UK Power Cable
Support Peltier scellé TPS 1500 W
Support pour 1 pile + câble d’alimentation UE
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Comprend Conditionnement
16390508 Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 1-Cell Holder + UK Power Cable -
15825427 Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Support pour 1 pile + câble d’alimentation UE 1 pièce
11873674 Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Support Peltier scellé TPS 1500 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16390508 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840306800
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contrôlez les températures d’échantillonnage pour les applications de sciences de la vie telles que la cinétique biochimique, l’analyse enzymatique des aliments et les études d’équilibre.
Idéal pour les applications de sciences de la vie telles que la cinétique biochimique, l’analyse enzymatique des aliments et les études d’équilibre.
Porte-cuve thermostaté par effet Peltier et refroidi par air pour les spectrophotomètres GENESYS 140/150/180 et BioMate 160. L’accessoire s’adapte à l’intérieur du compartiment à échantillons de l’instrument.
  • Comprend un porte-cuve pour des cellules carrées ayant un trajet optique de 10 mm
  • Plage de températures de 20°C à 60°C
  • Entièrement contrôlé par le logiciel intégré à l’instrument ou le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™
  • Agitation magnétique (à vitesse variable) pour les cuves grand format
  • Peut être utilisé avec des cuves non masquées avec un volume nominal >= à 1000 μl
  • Microcuves < 1000 μL must be masked type
  • Boîte supplémentaire de 10 barreaux d’agitation revêtus de PTFE pour cuvette (5 mm x 2 mm) disponible
  • Source d’alimentation multi-tensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support de cuves simple Peltier avec thermostat
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Capacité 10 mm pathlength square cells
Comprend 1-Cell Holder + UK Power Cable
Précision de la température ± 0,10°C
Thermostatation Air-cooled Peltier