Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubes RMN à haut débit à paroi fine
Product Code. 15329038
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
103,5 mm
178 mm
203 mm
Intensité de champ:
600 MHz
Haut débit
Quantité:
100 / boîte
Unit Size:
Pack de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Intensité de champ Quantité Unit Size
15329038 203 mm Haut débit 100 / boîte Pack de 100
15398628 103,5 mm 600 MHz 100 / boîte Pack de 100
15309038 178 mm Haut débit 100 / boîte Pack de 100
15348698 178 mm 600 MHz 100 / boîte Pack de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15329038 Supplier Wilmad-LabGlass™ Supplier No. 669995800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    175.14€ / Pack de 100
    Économisez 14.86€
    7% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Possède une courbure moyenne de 60 microns pour garantir la clarté du spectre des échantillons de petites molécules (poids moléculaire < 250) jusqu’à 600 MHz. Les tubes RMN à haut débit à paroi mince Wilmad sont conçus pour une utilisation de routine d
  • Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
  • Conçu pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen
  • L’une des meilleures tolérances sur diamètre extérieur du marché
  • S’insère parfaitement dans la turbine d’agitation
  • En verre ASTM E438 de classe B, type 1
  • Inspection à 100 % pour vérifier l’absence de défauts de surface et contrôler les dimensions afin de garantir la réussite de vos expériences
  • Les modèles WG-1000-4-SJ et WG-1000-7-SJ sont fournis avec des bouchons Bruker SampleJet authentiques ; Les autres modèles sont fournis avec un bouchon RMN jetable
Remarque : pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou des techniques de polarisation nucléaire dynamique, se reporter aux Tubes RMN de précision Wilmad.
Specifications
Camber (Metric) 60 μm
Longueur (métrique) 203 mm
Matériau Verre ASTM E438, type 1, classe B
Type de produit Tube RMN
Type de bouchon Bouchon RMN jetable
Diamètre (métrique) externe 4,94665±0,01905 mm
Intensité de champ Haut débit
Longueur (impériale) 8 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,43 mm
Quantité 100 / boîte
Modèle WG-1000-8