Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 108-98-5 |
| Density | 1.0780g/mL |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 99+% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C6H6S |
| Linear Formula | C6H5SH |
| Refractive Index | 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589nm) |
| MDL Number | MFCD00004826 |
| Quantity | 5 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?