Learn More
Pinces à trois broches
Code produit 12378149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
de 1 à 75 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
12378149 de 1 à 75 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12378149 Fournisseur S Murray SAMCO Code fournisseur L001/01
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette pince pour de nombreuses applications de laboratoire. Les pinces à trois broches conviennent aux articles de 1 à 70 mm de diamètre.
  • Construction en aluminium moulé
  • Vis tommy en laiton nickelé
  • Mâchoires recouvertes de caoutchouc
Spécification
Type Pince
Diamètre (métrique) de 1 à 75 mm