Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces à trois broches
Code produit 10370512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 à 80 mm
de 0 à 40 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10370512 de 0 à 40 mm -
10209201 25 à 80 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10370512 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 2801
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Garantissez une pression homogène et précise sur du verre grâce aux pinces à trois doigts Usbeck Laborgeraete™ permettant de minimiser les risques de cassure. Les pinces rallonges sont dotées de deux vis de réglage séparées et mesurent 150 mm de lo
  • Zinc moulé sous pression
  • Alliage naturel
  • Mâchoires à revêtement en vinyle
Specifications
Quantité 1 de chaque
Type Pince à 3 broches
Matériau Revêtement en vinyle, nickelé (mâchoires)
Diamètre (métrique) de 0 à 40 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Revêtement Vinyle