Learn More
Amarell™ Horloge électronique
Code produit 10329860
Change view
Click to view available options
Plage de durée:
24 h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée unitSize
10329860 24 h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10329860 Fournisseur Amarell™ Code fournisseur E920630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend une fonction d’alarme et de chronomètre. Le minuteur électronique compte à rebours ou en incrémentant jusqu’à 24 heures.
  • Compte décroissant ou croissant avec signal d’alarme fort
  • Avec horloge et fonction de mémoire de chronomètre
  • Jusqu’à 24 heures
Spécification
Type de produit Minuterie
Plage de durée 24 h
Alarms Oui
Type de batterie LR44 / A76
Dimensions (L x l x H) 68 x 53 x 20 mm